Learn More
Ruthénium, 0,5 % sur comprimés d’oxyde d’aluminium de 3 mm, Thermo Scientific™
CO ou CO2 de H2 par méthanation à CH4
121.00€ - 403.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.07 |
Numéro MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clé InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
CID PubChem | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nom IUPAC | Ruthénium |
SMILES | [Ru] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
Ruthénium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spécification
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 |
0.5% on alumina tablets, 3mm alumina tablets | |
Comprimés | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthénium | |
23950 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : TSCA