Learn More
Ruthénium, 0,5 % sur comprimés d’oxyde d’aluminium de 3 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium |
Note relative au nom | 0.5% on alumina tablets, 3mm alumina tablets |
Forme physique | Comprimés |
Quantité | 25 g |
Odeur | Odorless |