Learn More
Fluorure de rubidium hydraté, 99 %, Thermo Scientific™
33.15€ - 143.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16422-67-6 |
---|---|
Formule moléculaire | FH2ORb |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.481 |
Numéro MDL | MFCD00149834 |
Clé InChI | CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride |
CID PubChem | 57370370 |
Nom IUPAC | Rubidium(1+) ;fluorure ; hydrate |
SMILES | O.[F-].[Rb+] |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsMatière première utilisée dans la préparation du rubidium (métal).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique.
Identifiants chimiques
16422-67-6 | |
122.481 | |
CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M | |
57370370 | |
O.[F-].[Rb+] |
FH2ORb | |
MFCD00149834 | |
rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride | |
Rubidium(1+) ;fluorure ; hydrate |
Spécification
Rubidium fluoride hydrate | |
FH2ORb | |
UN3288 | |
Soluble in water. | |
O.[F-].[Rb+] | |
122.481 | |
104.47 (Anhydrous) | |
Odorless |
16422-67-6 | |
MFCD00149834 | |
rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride | |
CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M | |
Rubidium(1+) ;fluorure ; hydrate | |
57370370 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H331-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311-H315-H319-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-603-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VL8740000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante