Learn More
Fluorure de rubidium hydraté, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Matière première utilisée dans la préparation du rubidium (métal).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique.
Matière première utilisée dans la préparation du rubidium (métal).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rubidium fluoride hydrate |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN3288 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 104.47 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |