Learn More
VACUUBRAND™ Tubulure à vide en caoutchouc
Tube en caoutchouc à utiliser avec le diaphragme Vacuubrand et d'autres pompes.
22.90€ - 94.90€
Spécification
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 unité |
Type de produit | Tubulures à vide |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10568951
|
VACUUBRAND™
20686003 |
15 mm | 35 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10768601
|
VACUUBRAND™
20686005 |
19 mm | 45 mm |
94.90€
1m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10728991
|
VACUUBRAND™
20686000 |
6 mm | 12 mm |
22.90€
1m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spécification
Caoutchouc | |
1 unité | |
Tubulures à vide |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Tubulure à vide en caoutchouc