Learn More
VACUUBRAND™ Tubulure à vide en caoutchouc
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
15 mm
19 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
35 mm
45 mm
Conditionnement:
1m
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Type de produit | Tubulures à vide |