Learn More
Fisherbrand™ Bouchons solides en caoutchouc
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
Marque:  Fisherbrand™ RB033/S
Code produit. 11532932
  • 28.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
  • Plage de températures de -40° à +70°C
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures
Spécification
Spécification
Pour une utilisation en laboratoire
10/boîte
33 mm
Caoutchouc
33
38.5 mm
Rouge
38,5 mm
Bouchon