Learn More
Fisherbrand™ Bouchons solides en caoutchouc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Hauteur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en laboratoire |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 10 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 12,5 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon |
| Stopper Number | 10 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction