Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc solides
Offre une résilience, une flexibilité et une résistance supérieures à de nombreux agents chimiques lors d’une utilisation normale en laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ RB031/S
Description
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
- Plage de températures de -40° à +70°C
- Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures
Spécification
Pour une utilisation en laboratoire | |
10/boîte | |
31 mm | |
Caoutchouc | |
31 |
35 mm | |
Rouge | |
36 mm | |
Bouchon |