Learn More
Fisherbrand™ Bouchons solides en caoutchouc
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
Marque:  Fisherbrand™ RB043/S
Code produit. 10191411
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
  • Plage de températures de -40° à +70°C
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures
Spécification
Spécification
Pour une utilisation en laboratoire
5/boîte
43 mm
Caoutchouc
43
42 mm
Rouge
49 mm
Bouchon