Learn More
Heathrow Scientific™ Rubber Pipet Filler
Control air evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing. Heathrow Scientific™ Pipet Filler contains a chemical-resistant stainless steel ball in each of three valves for efficient one-handed operation.
Marque: Heathrow Scientific™ HS20632C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pincez la valve de déblocage pour un débit de liquide régulier
- S’adapte aux pipettes de taille standard
- Commandez la poire pour pipette rouge pour un pipetage sûr des caustiques. Elle ne contient pas de noir de carbone et ne tachera pas
- La poire mesure 54 × 54 × 130 mm
Spécification
Bleu | |
Trois vannes contenant chacune une bille en acier inoxydable | |
54 mm |
Caoutchouc naturel | |
54 mm | |
130 mm |