Learn More
Heathrow Scientific™ Poire pour pipette en caoutchouc
Shop All Heathrow Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Pincez la valve de déblocage pour un débit de liquide régulier
- S’adapte aux pipettes de taille standard
- Commandez la poire pour pipette rouge pour un pipetage sûr des caustiques. Elle ne contient pas de noir de carbone et ne tachera pas
- La poire mesure 54 × 54 × 130 mm
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Pipettes and Syringes |
| Grip Type | Round |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Pipette Filler |
| Volume (métrique) | 35 mL |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction