Learn More
Heathrow Scientific™ Rubber Pipet Filler
Control air evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing. Heathrow Scientific™ Pipet Filler contains a chemical-resistant stainless steel ball in each of three valves for efficient one-handed operation.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS20632B
Code produit. 12367589
  • 19.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Pincez la valve de déblocage pour un débit de liquide régulier
  • S’adapte aux pipettes de taille standard
  • Commandez la poire pour pipette rouge pour un pipetage sûr des caustiques. Elle ne contient pas de noir de carbone et ne tachera pas
  • La poire mesure 54 × 54 × 130 mm
Specifications
Specifications
Rouge
Pipetage sécurisé des caustiques
54 mm
130 mm
Caoutchouc naturel
Trois vannes contenant chacune une bille en acier inoxydable
54 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers