Learn More
Eppendorf™ Tapis en caoutchouc
Pour une utilisation avec les adaptateurs et godets Eppendorf
9.60€ - 38.25€
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10797292
|
Eppendorf™
5804782003 |
4 tubes de 100 ml | Adaptateurs pour rotor A-4-44 |
9.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10662013
|
Eppendorf™
5702759007 |
1 récipient de 15 ml | Adaptateur 5702724009 ; pour 1 récipient de 15 ml |
38.25€
16 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11873440
|
Eppendorf™
5702742007 |
1 récipient de 10 ml | Adaptateur 5702735000 pour 1 récipient de 10 ml |
38.25€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10283172
|
Eppendorf™
5810734002 |
1 godet de 500 ml | Godet rectangulaire de 500 ml |
17.75€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11893981
|
Eppendorf™
5702741000 |
1 récipient de 7 ml | Adaptateur 5702737003 |
38.25€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10258021
|
Eppendorf™
5702701009 |
1 tube à fond rond de 15 ml | Rotor A-8-17 |
20.20€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10208121
|
Eppendorf™
5702708003 |
1 tube à fond rond de 15 ml | Rotor F-35-30-17 |
26.40€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Tapis en caoutchouc
- Disponibles pour plusieurs rotors et adaptateurs
Spécification
Tapis | |
Caoutchouc |