Learn More
Eppendorf™ Tapis en caoutchouc
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Adaptateur 5702724009 ; pour 1 récipient de 15 ml
Adaptateur 5702735000 pour 1 récipient de 10 ml
Adaptateur 5702737003
Adaptateurs pour rotor A-4-44
Godet rectangulaire de 500 ml
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Capacité:
1 godet de 500 ml
1 récipient de 10 ml
1 récipient de 15 ml
1 récipient de 7 ml
1 tube à fond rond de 15 ml
4 tubes de 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
16 pièces
20 pièces
4 pièces
8 pièces
Description
- Tapis en caoutchouc
- Disponibles pour plusieurs rotors et adaptateurs
Spécification
Spécification
| Type | Tapis |
| Matériau | Caoutchouc |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor A-8-17 |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 1 tube à fond rond de 15 ml |
| Description | Pour 1 tube à fond rond de 15 ml, pour rotor A-8-17, 8 pièces |
| Comprend | Kit de 8 tapis |