Learn More
DWK Life Sciences Joint Guko, en EPDM, joint en caoutchouc, pour fioles à vide
L'enveloppe en caoutchouc est nécessaire pour obtenir une étanchéité aux gaz pendant la filtration sous vide.
42.10€ - 156.00€
Spécification
Matériau | EPDM |
---|---|
À utiliser avec (application) | Étanchéité ; filtration |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11870990
|
DWK Life Sciences
292022302 |
Top dia: 36 mm; Bottom dia: 22 mm |
61.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11880990
|
DWK Life Sciences
292022705 |
Top dia: 44 mm; Bottom dia: 27 mm |
69.97€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11850990
|
DWK Life Sciences
292021203 |
Top dia: 22 mm; Bottom dia: 12 mm |
42.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11860990
|
DWK Life Sciences
292021709 |
Top dia: 29 mm; Bottom dia:16 mm |
45.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11811010
|
DWK Life Sciences
292023204 |
Top dia: 53 mm; Bottom dia: 33 mm |
87.26€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11821010
|
DWK Life Sciences
292023607 |
Top dia: 63 mm; Bottom dia: 43 mm |
92.16€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766818
|
DWK Life Sciences
292023907 |
Top dia: 73 mm; Bottom dia: 52 mm |
101.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776818
|
DWK Life Sciences
292024303 |
Top dia: 84 mm; Bottom dia: 61 mm |
156.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Afin de raccorder un filtre et une fiole à vide ensemble, une enveloppe en caoutchouc est nécessaire ; d'une part, elle protège les deux parties en verre contre les dommages et d'autre part, elle permet de les raccorder de façon étanche aux gaz. Cette étanchéité aux gaz est nécessaire pour réaliser une filtration sous vide.- Pour une fermeture étanche dans les applications de filtration sous vide
- Joints d'étanchéité coniques en caoutchouc
- Pour fioles à vide
Spécification
EPDM | |
Étanchéité ; filtration | |
10/boîte |