Learn More
DWK Life Sciences Joint Guko, en EPDM, joint en caoutchouc, pour fioles à vide
L'enveloppe en caoutchouc est nécessaire pour obtenir une étanchéité aux gaz pendant la filtration sous vide.
Marque: DWK Life Sciences 292023204
75.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.17820kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres disposant d’un plateau perforé à larges pores intégré. Sans papier filtre supplémentaire, seule la filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- Pour une fermeture étanche dans les applications de filtration sous vide
- Joints coniques en caoutchouc
- Pour entonnoirs de filtration
Spécification
Top dia: 53 mm; Bottom dia: 33 mm | |
35 mm | |
10/boîte | |
33 mm |
Étanchéité ; filtration | |
Épaisseur de la paroi : 4,5 mm | |
EPDM |