Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour creuset filtrant avec cône en caoutchouc
Les adaptateurs pour creuset filtrant avec cône en caoutchouc Fisherbrand™ facilitent le placement sûr et sécurisé des creusets filtrants dans un entonnoir.
Marque:  Fisherbrand™ CWF-820-070L
Code produit. 12338855
  • 74.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Fournie par boîtes de 10
Spécification
Spécification
50 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 30 mm de dia.int. pour la petite extrémité
50 mm
Cône
Creusets filtrants
Caoutchouc
10/boîte