Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour creuset filtrant avec cône en caoutchouc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Taille du cône:
27 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 18 mm de dia.int. pour la petite extrémité
34 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 23 mm de dia.int. pour la petite extrémité
40 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 25 mm de dia.int. pour la petite extrémité
40 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 27 mm de dia.int. pour la petite extrémité
50 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 30 mm de dia.int. pour la petite extrémité
60 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 40 mm de dia.int. pour la petite extrémité
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Taille du cône | 27 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 18 mm de dia.int. pour la petite extrémité |
| À utiliser avec (équipement) | Creusets filtrants |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Cône |
| Quantité | 10/boîte |