Learn More
Abeba™ Chaussures en 9200 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
69.65€ - 71.75€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15653138
|
Abeba™
9200/36 |
36 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15663138
|
Abeba™
9200/37 |
37 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15673138
|
Abeba™
9200/38 |
38 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15683138
|
Abeba™
9200/39 |
39 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15693138
|
Abeba™
9200/40 |
40 |
69.65€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15603148
|
Abeba™
9200/41 |
41 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15613148
|
Abeba™
9200/42 |
42 |
71.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15623148
|
Abeba™
9200/43 |
43 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15633148
|
Abeba™
9200/44 |
44 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15643148
|
Abeba™
9200/45 |
45 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15653148
|
Abeba™
9200/46 |
46 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15663148
|
Abeba™
9200/47 |
47 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Blanc | |
Antidérapant | |
9200 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures en 9200 caoutchouc