Learn More
Abeba™ Chaussures en 9200 caoutchouc
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 38 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc |
| Modèle | 9200 |