Learn More
Abeba™ Chaussures en 5200 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque:  Abeba™ 5200/37
Code produit. 15396681
  • 76.35€ / 1 paire
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Revêtement supérieur en cuir
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Cuir
Antidérapant
5200
Blanc
37
Caoutchouc
Nom du produit
Abeba™ Chaussures en 5200 caoutchouc > Taille : 37