Learn More
Jenway™ PH-mètre de paillasse en verre
Instrument de mesure du pH, du mV et de la température polyvalent et facile à utiliser. Le pH-mètre de paillasse en verre Jenway™ est idéal pour les analyses de routine.
Marque: Jenway™ 35459-06
696.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Lecture simultanée du pH et de la température
- Résolution du pH à 3 décimales
- 1, 2 ou 3 points d’étalonnage
- Sélection manuelle ou automatique du tampon
- Possibilité de stocker jusqu’à 32 résultats
- Connexion RS232 à l’imprimante ou à l’ordinateur via DataWay
- Garantie de 3 ans
Spécification
Électrode de pH combinée en verre (924 005), porte-électrode et support, sonde ATC (027 500), prise de court-circuit BNC, tampons de pH 4, 7 et 10 et alimentation UE | |
±0,2 | |
Analogique, RS-232 | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
1 à 3 | |
0,1°C | |
850 g | |
Alimentation UE | |
PH-mètre de paillasse | |
250 mm | |
9 V |
±0,5°C | |
±0,003 | |
-2,000 à 19,999 | |
0,1/1mV | |
–10°C à +105°C | |
LCD | |
3 ans | |
ATC | |
210 mm | |
55 mm | |
50/60 Hz |