Learn More
Abeba™ Chaussures en 5200 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque: Abeba™ 5200/47
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
5200 |
Blanc | |
47 | |
Caoutchouc |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures en 5200 caoutchouc > Taille : 47
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu