Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques série RT Touch
Gardez le contrôle grâce à nos agitateurs à affichage numérique et à profil bas, parfaits pour les applications de routine où il est nécessaire de voir la vitesse d’agitation.
320.12€ - 372.86€
Spécification
Vitesse | 30 à 2 000 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Polypropylène |
Affichage | Numérique |
Tension | 100/240 V |
Puissance | 6 W |
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15258834
|
Thermo Scientific™
88880014 |
4 L | 30 à 2 000 tr/min | Ensemble de cordons avec diverses fiches |
372.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15268834
|
Thermo Scientific™
88880015 |
5 L | 30 à 2 000 tr/min | US | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Gagnez en contrôle grâce aux agitateurs magnétiques série RT Touch Thermo Scientific™, agitateurs à affichage numérique et à profil bas, parfaits pour les applications de routine où il est nécessaire de voir la vitesse d’agitation.
Un solide couplage magnétique garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales. Une agitation à démarrage progressif empêche les éclaboussures.- Contrôle numérique
- Conçu pour le support de tige d’agitation
- Conception légère, à profil bas, format compact
- Disponible dans deux tailles
- Contrôle de la vitesse : 30 à 2000 tr/min
Deux couvercles de plaque en silicone antidérapants.
Garantie: 2 ans
Spécification
30 à 2 000 tr/min | |
Numérique | |
6 W | |
72 mm | |
50/60 Hz | |
Agitateur |
Polypropylène | |
100/240 V | |
2,82 in | |
100 à 240 V, 50/60 Hz | |
CE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.