Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques série RT Touch
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Gagnez en contrôle grâce aux agitateurs magnétiques série RT Touch Thermo Scientific™, agitateurs à affichage numérique et à profil bas, parfaits pour les applications de routine où il est nécessaire de voir la vitesse d’agitation.
Un solide couplage magnétique garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales. Une agitation à démarrage progressif empêche les éclaboussures.
- Contrôle numérique
- Conçu pour le support de tige d’agitation
- Conception légère, à profil bas, format compact
- Disponible dans deux tailles
- Contrôle de la vitesse : 30 à 2000rpm
Comprend :
deux couvercles de plaque en silicone antidérapants
Spécification
Spécification
| Vitesse | 30 à 2 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Polypropylène |
| Capacité | 5 L |
| Affichage | Numérique |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 6 w |
| Dimensions (L x l x H) | 14,17 x 10,24 x 2,82 in (360 x 260 x 72 mm) |
| Hauteur (impériale) | 2,82 in |
| Hauteur (métrique) | 72 mm |
| Longueur (impériale) | 14,17 in |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.