Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes avec filtre SoftFit-L™ dans des portoirs avec couvercles amovibles
Pour une utilisation avec les pipettes Rainin™, LTS™ et LiteTouch™
Marque: Thermo Scientific™ 2769
89.18 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Le système SoftFit-L est compatible avec les pipettes Rainin LTS fabriquées par Rainin Instrument LCC.
- Disponibles en version à faible rétention
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Fabrication conforme aux normes de qualité les plus exigeantes du marché
Spécification
200 L, avec filtre, Stérile, rack | |
À filtre | |
Naturel | |
1,97 in | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
Rainin LTS LiteTouch |
200 μl | |
Stérile | |
200 L | |
5,00 cm | |
Rack | |
Vert | |
ART SoftFit L |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30