Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG disodium salt
Sodium salt of (RS)-MCPG (Cat. No. 0336)
231.00€ - 888.00€
Spécification
Pureté | >99% |
---|---|
Type de produit | (RS)-MCPG disodium salt |
Poids moléculaire | 253.16 |
Inhibiteurs | (RS)-MCPG disodium salt |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18043942
|
Tocris Bioscience™
3696/10 |
10 mg |
231.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18014402
|
Tocris Bioscience™
3696/50 |
50 mg |
888.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium salt of (RS)-MCPG, a non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.S-enantiomer also available.
Spécification
>99% | |
(RS)-MCPG disodium salt | |
253.16 | |
(RS)-MCPG disodium salt |
Usage exclusivement réservé à la recherche