Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG disodium salt
Sodium salt of (RS)-MCPG (Cat. No. 0336)
Marque:  Tocris Bioscience™ 3696/50
Code produit. 18014402
  • 888.00€ / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
(RS)-MCPG disodium salt is a sodium salt of (RS)-MCPG, a non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
Spécification
Spécification
>99%
(RS)-MCPG disodium salt
(RS)-MCPG disodium salt
50 mg
253.16
Usage exclusivement réservé à la recherche