Learn More
Buerkle™ Cuve avec partie supérieure ronde
Cuve pour toute utilisation, avec bord épais et poignées de transport pratiques pour un transport en toute sécurité. Un couvercle peut être livré pour chaque cuve.
87.70€ - 263.00€
Spécification
Type de produit Cuve
Matériau HDPE
À utiliser avec (équipement) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10732907
Voir les accessoires Afficher les documents
Buerkle™
3482-0040
40 L
87.70€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11843492
Afficher les documents
Buerkle™
3482-0110
263.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10356612
Afficher les documents
Buerkle™
3482-0050
50 L
105.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10412372
Voir les accessoires Afficher les documents
Buerkle™
3482-0075
75 L
133.00€
1 pièce
En stock
Description
ulliCuve en PEHD/liliRésistance aux températures allant de -30 deg;C à +70 deg;C/liliConvient aux denrées alimentaires/liliHaut degré de résistance chimique/li/ul
Spécification
Spécification
Cuve
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Rond
HDPE