Learn More
Buerkle™ Cuve avec partie supérieure ronde
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 L
50 L
75 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliCuve en PEHD/liliRésistance aux températures allant de -30 deg;C à +70 deg;C/liliConvient aux denrées alimentaires/liliHaut degré de résistance chimique/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cuve |
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Matériau | HDPE |
| Diamètre (métrique) du fond | 330 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 370 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 555 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme | Rond |
| Température (métrique) | -30°C à +70°C |