Learn More
Corning™ Seau à glace rond avec couvercle, 2,5 l
Les godets polyvalents en EVA offrent une alternative non toxique aux seaux à glace classiques
92.21€
Spécification
Hauteur (métrique) | 12,1 cm |
---|---|
Diamètre (métrique) | 24,1 cm |
Quantité | 1/boîte. |
Capacité (métrique) | 2,5 L |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15542901
|
Corning™
432129 |
Bleu |
92.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15552901
|
Corning™
432130 |
Vert |
92.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15562901
|
Corning™
432131 |
Rouge |
92.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15572901
|
Corning™
432132 |
Orange |
92.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15592901
|
Corning™
432134 |
Rose |
92.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15582901
|
Corning™
432133 |
Vert citron |
92.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15502911
|
Corning™
432135 |
Violet |
92.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les seaux à glace Corning sont des seaux polyvalents qui offrent une alternative non toxique aux seaux à glace classiques. L’EVA a peu ou pas d’odeur, est inerte et est utilisé dans les applications de génie biomédical telles que les dispositifs d’administration de médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne ldquo;suintentrdquo; pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Parfaits pour la glace, la glace sèche (-78deg;C), l’azote liquide (-196deg;C), l’alcool ou les solutions salines, ou les solutions chaudes (+93deg;C).nbsp;Disponibles dans plusieurs couleurs.ulliLes récipients en mousse d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) non toxiques et recyclables sont utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide et des suspensions alcooliques./liliNe suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse./li/ulSpécification
12,1 cm | |
24,1 cm | |
1/boîte. | |
2,5 L |