Learn More
Corning™ Seau à glace rond avec couvercle, 2,5 l
Les godets polyvalents en EVA offrent une alternative non toxique aux seaux à glace classiques
Marque: Corning™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les godets et les seaux à glace Corning sont polyvalents. Ils constituent une excellente alternative non toxique aux godets à glace classiques. L’EVA (éthylène-acétate de vinyle) a peu ou aucune odeur. Il est inerte et utilisé dans des applications d’ingénierie biomédicale, comme les dispositifs de distribution des médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne suintent pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Parfaits pour la glace, la glace sèche (-78°), l’azote liquide (-196°), l’alcool ou les solutions salines, ou les solutions chaudes (+93°C). Disponibles dans cinq tailles et sept couleurs vives. Ils peuvent être nettoyés à l’eau et au savon, à 10 % d’agent de blanchiment ou à 70 % d’alcool.- Les récipients en mousse d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) non toxiques et recyclables sont utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide et des suspensions alcooliques.
- Ne suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse.
Spécification
12,1 cm | |
1/boîte. | |
2,5 L |
24,1 cm | |
Rouge |