Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour flacons individuels
Un excellent récipient pour le procédé de centrifugation.
184.00€ - 297.00€
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Diamètre max. du tube | Longueur max. du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Diamètre max. du tube | Longueur max. du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11770789
|
Sigma Laborzentrifugen™
17125 |
1 flacon à fond plat de 125 ml avec bouchon à vis | 13104 | 51 mm | de 90 à 120 mm |
184.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10190013
|
Sigma Laborzentrifugen™
13655 |
1 flacon de 500 ml | 13650, Godet rond | 69,5 mm | 165 mm |
200.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11700709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14155 |
1 flacon à fond plat de 250 ml avec bouchon à vis | 12500, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12505-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12500-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12600, rotor angulaire 6 x 500 ml | 61,5 mm | de 110 à 125 mm |
289.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11740709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14178 |
1 flacon à fond plat de 250 ml | 12510 | 61,5 mm | de 90 à 125 mm |
297.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11750709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14180 |
1 flacon de 500 ml | 12510, rotor angulaire 6 x 1000 ml, 14169, adaptateur pour 7 tubes de 42 ml (kit de 2), 12510-H, rotor angulaire 6 x 1000 ml | 69 mm | 165 mm |
297.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11750719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14182 |
1 flacon Corning à fond fuselé de 500 ml | 12510, rotor angulaire 6 x 1000 ml, 14169, adaptateur pour 7 tubes de 42 ml (kit de 2), 12510-H, rotor angulaire 6 x 1000 ml | 96 mm | 150 mm |
297.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11700799
|
Sigma Laborzentrifugen™
17694 |
1 flacon à fond fuselé de 150/200 ml | 13650, Godet rond, 13850, Godet rond, scellable avec le bouchon n 17175, 13855, Godet double 2 x 1000 ml, 13450, Godet rond scellable avec le bouchon n°17170 | 60 mm | de 120 à 140 mm |
261.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11730799
|
Sigma Laborzentrifugen™
17696 |
1 flacon à fond plat de 200 ml avec bouchon à vis | 13650, Godet rond, 13850, Godet rond, scellable avec le bouchon n 17175, 13855, Godet double 2 x 1000 ml, 13450, Godet rond scellable avec le bouchon n°17170 | 57 mm | de 90 à 115 mm |
261.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11790789
|
Sigma Laborzentrifugen™
17692 |
1 flacon à fond plat de 145 ml avec bouchon à vis | 13650, Godet rond, 13850, Godet rond, scellable avec le bouchon n 17175, 13855, Godet double 2 x 1000 ml, 13450, Godet rond scellable avec le bouchon n°17170 | 51 mm | de 90 à 115 mm |
261.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11710779
|
Sigma Laborzentrifugen™
17698 |
1 flacon à fond plat de 250 ml avec bouchon à vis | 13650, Godet rond, 13850, Godet rond, scellable avec le bouchon n 17175, 13855, Godet double 2 x 1000 ml, 13450, Godet rond scellable avec le bouchon n°17170 | 61,5 mm | de 90 à 125 mm |
261.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12353720
|
Sigma Laborzentrifugen™
13654 |
1 flacon de 500 à 750 ml | 13650, Godet rond, 13450, Godet rond scellable avec le bouchon n°17170 | 83 mm | de 130 à 173 mm |
240.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Peut contenir une variété de tailles et de capacités de flacons
- Fournis par kit de 2
Spécification
Adapter | |
2/boîte |