Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour flacons individuels
Un excellent récipient pour le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 14182
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut contenir une variété de tailles et de capacités de flacons
- Fournis par kit de 2
Spécification
Adapter | |
96 mm | |
12510, rotor angulaire 6 x 1000 ml, 14169, adaptateur pour 7 tubes de 42 ml (kit de 2), 12510-H, rotor angulaire 6 x 1000 ml | |
2/boîte |
1 flacon Corning à fond fuselé de 500 ml | |
150 mm | |
Inclut un anneau de support |