Learn More
Greiner Bio-One Tube de culture en polystyrène à fond rond avec bouchon d’aération à deux positions
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
353.21€ - 843.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 12,4 mm |
---|---|
Type de produit | Tube de culture |
Matériau du bouchon | PEHD |
Couleur de bouchon | Translucide |
Type de bouchon | Bouchon d’aération à deux positions |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10674541
|
Greiner Bio-One
120161 |
1 | 1000 | N/A | N/A | N/A | |||||
10450433
|
Greiner Bio-One
120180 |
25 | 2000 |
353.21€
2000 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Volume : 4.5mL
- Dia. x hauteur : 12.4 x 75 mm
- Stérile
Spécification
12,4 mm | |
PEHD | |
Bouchon d’aération à deux positions | |
75 mm | |
Stérile | |
Fond rond |
Tube de culture | |
Translucide | |
Transparent | |
PS | |
4,5 ml | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tube de culture en polystyrène à fond rond avec bouchon d’aération à deux positions