Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes à essai avec joint NS, sans graduation
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints NS et sans graduation sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
39.00€ - 46.80€
Spécification
Diamètre (métrique) | 16 mm |
---|---|
Type de produit | Verre à fond rond |
Matériau | Borosilicate Glass |
Hauteur (métrique) | 100 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10396412
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05700007 |
Not Included |
46.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10767571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05700107 |
Stopper |
39.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Avec fond rond et prise NS
- Disponible sans bouchon, avec bouchon en PE ou avec bouchon en verre creux hexagonal
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
16 mm | |
Verre à fond rond | |
Borosilicate Glass | |
100 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes à essai avec joint NS, sans graduation