Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes à essai avec joint NS, sans graduation
Code produit. 10767571
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon
Non inclus
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10767571
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05700107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints NS et sans graduation sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Avec fond rond et prise NS
  • Disponible sans bouchon, avec bouchon en PE ou avec bouchon en verre creux hexagonal
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Verre à fond rond
Matériau Borosilicate Glass
Matériau du bouchon HDPE
Hauteur (métrique) 100 mm
Type de bouchon Bouchon