Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube de culture à fond rond en verre sodocalcique avec bouchon en PP
Développez les cultures dans le tube de culture à fond rond en verre sodocalcique Kimble Chase™ avec bouchon en PP. En verre sodocalcique transparent et comporte un fond rond.
Marque:  DWK Life Sciences D4160160010B1
Code produit. 11873370
  • 105.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique transparent
  • Fond rond
  • Bouchon en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
160 mm de long
Verre sodocalcique
Autoclavable
Tube de culture
160 mm
100Pack
Bouchon à vis