Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture à fond rond en verre sodocalcique Kimble Chase™ avec bouchon en PP
Code produit. p-8003883
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
18 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11863370
Marque: DWK Life Sciences D4100160010B1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Développez les cultures dans le tube de culture à fond rond en verre sodocalcique avec bouchon en PP. En verre sodocalcique transparent et comporte un fond rond.
  • En verre sodocalcique transparent
  • Fond rond
  • Bouchon en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 100Pack
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture
Forme du fond Round