Learn More
Gilac™ Cuvette Ronde
Cuvette apte au contact alimentaire. Très bonne résistance mécanique et chimique.
12.00€ - 21.00€
Spécification
Type | Storage Tub |
---|---|
Matériau | LDPE |
Couleur | White |
Forme | Circular |
Certifications/Conformité | Food Contact Certified |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13419898
|
Gilac™
G606521 |
4.5 L |
12.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13429898
|
Gilac™
G606721 |
7.5 L |
16.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13439898
|
Gilac™
G606821 |
9 L |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuvette apte au contact alimentaire
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Grande facilité de nettoyage
- Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots
- Avec rebords pour faciliter la préhension des produits
Spécification
Storage Tub | |
White | |
Food Contact Certified | |
Nestable | |
-15°C to +60°C |
LDPE | |
Circular | |
Food Contact | |
5°F to 140°F |