Learn More
Gilac™ Cuvette Ronde
Cuvette apte au contact alimentaire. Très bonne résistance mécanique et chimique.
Marque: Gilac™ G606821
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cuvette apte au contact alimentaire
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Grande facilité de nettoyage
- Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots
- Avec rebords pour faciliter la préhension des produits
Spécification
Storage Tub | |
White | |
2.4 gal. | |
Food Contact Certified | |
Nestable | |
125 mm | |
22.93 oz. | |
5°F to 140°F |
LDPE | |
Circular | |
9 L | |
Food Contact | |
4.9 in. | |
390 mm | |
0.65 kg | |
-15°C to +60°C |