Learn More
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
545.00€ - 820.00€
Spécification
FCR max. | 2 750 x g |
---|---|
Vitesse max. | 4 400 tr/min |
À utiliser avec (équipement) | F-35-30-17 |
Angle | 45° |
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10379901
|
Eppendorf™
5702705004 |
10 |
545.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10369901
|
Eppendorf™
5702704008 |
20 |
820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Vitesse maximale : 2 750 x g (4 400 tr/min)
- Rotor haute capacité pour 20 tubes coniques de 15 ml ou 30 tubes en verre de 15 ml
- Les inserts pour tubes coniques de 15 ml et les tapis en caoutchouc à utiliser avec les tubes en verre sont inclus
Spécification
2 750 x g | |
4 400 tr/min | |
F-35-30-17 | |
45° |