Learn More
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
10
20
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vitesse maximale : 2 750 x g (4 400 tr/min)
- Rotor haute capacité pour 20 tubes coniques de 15 ml ou 30 tubes en verre de 15 ml
- Les inserts pour tubes coniques de 15 ml et les tapis en caoutchouc à utiliser avec les tubes en verre sont inclus
Spécification
Spécification
| Type | Rotor avec 30 manchons en acier pour récipients de 15 ml |
| FCR max. | 2 750 x g |
| Vitesse max. | 4 400 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | F-35-30-17 |
| Angle | 45° |
| Comprend | 30 manchons en acier pour récipients de 15 ml, avec 20 adaptateurs pour tubes coniques et 30 tapis en caoutchouc pour tubes à fond rond |
| Nbre de positions | 20 |