Learn More
BUCHI Rotavapor Vapor Duct with Combi-Clip
Vapor duct with Combi-Clip for use with connecting the evaporating flask to the Rotavapor.
222.91€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass 3.3 |
---|---|
Type | Vapor Duct |
Comprend | Combi-Clip |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Centre de numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Centre de numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15475875
|
BUCHI
11062186 |
Glass Assembly V, C, S, E, CR, BY, HP | 29/32 |
222.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Combi-Clip is included for fastening the evaporating flask
Spécification
Borosilicate Glass 3.3 | |
Vapor Duct | |
Combi-Clip |