Learn More
BUCHI Rotavapor Vapor Duct with Combi-Clip
Vapor duct with Combi-Clip for use with connecting the evaporating flask to the Rotavapor.
Marque:  BUCHI 11062186
Code produit. 15475875
  • 222.91€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Combi-Clip is included for fastening the evaporating flask
Spécification
Spécification
Borosilicate Glass 3.3
Glass Assembly V, C, S, E, CR, BY, HP
Combi-Clip
Vapor Duct
Rotavapor R-300
29/32