Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec reflux vertical, levage manuel
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
4275.00€ - 7830.00€
Spécification
Poids (métrique) | 13 kg |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Vitesse | 10 à 280 tr/min |
À utiliser avec (application) | Évaporateur rotatif |
Surface de refroidissement | 1 500 cm2 |
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15590790
|
BUCHI
11R300111S001 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301 |
4275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15500800
|
BUCHI
11R300111S011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
4455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15530800
|
BUCHI
11R300111S041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15510800
|
BUCHI
11R300111S021 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15540800
|
BUCHI
11R300111S051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15520800
|
BUCHI
11R300111S031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560900
|
BUCHI
11R300151S001 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305 |
4470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15570900
|
BUCHI
11R300151S011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff |
4650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15500910
|
BUCHI
11R300151S041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15580900
|
BUCHI
11R300151S021 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15510910
|
BUCHI
11R300151S051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15590900
|
BUCHI
11R300151S031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15550800
|
BUCHI
11R300111S101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301 |
4400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560800
|
BUCHI
11R300111S111 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
4580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15590800
|
BUCHI
11R300111S141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15570800
|
BUCHI
11R300111S121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15500810
|
BUCHI
11R300111S151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15580800
|
BUCHI
11R300111S131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15520910
|
BUCHI
11R300151S101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305 |
4600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15530910
|
BUCHI
11R300151S111 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff |
4775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560910
|
BUCHI
11R300151S141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15540910
|
BUCHI
11R300151S121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6415.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15570910
|
BUCHI
11R300151S151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15550910
|
BUCHI
11R300151S131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 is compatible with water or oil heating fluids
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical Reflux condenser (with Shut-off Valve)
- For combining reflux reaction and distillation
- Connection for vapor temperature sensor
- Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
- Not compatible with foam sensor
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Specifications
13 kg | |
10 à 280 tr/min | |
1 500 cm2 | |
Reflux vertical | |
10° à 50° | |
Évaporateur rotatif | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Évaporateur rotatif | |
100 W | |
IP 21 | |
Approuvé par CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |