Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec reflux vertical, levage manuel
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marque:  BUCHI 11R300151S021
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 23.60000kg
Code produit. 15580900
  • 6290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
  • Combinaison de commodité et de polyvalence dans l’évaporation rotative
  • La conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré
  • Le bain chauffant B-305 est compatible avec du liquide de chauffage à base d’eau ou d’huile
  • Compatibilité de l’interface centrale pour réguler chaque composant individuellement
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électronique ergonomique
Condenseur vertical à reflux (avec vanne d’arrêt)
  • Pour combiner la réaction de reflux et la distillation
  • Raccord pour sonde de température pour la vapeur
  • Possibilité d’une distillation automatique avec interface I-300 / I-300 Pro
  • Incompatible avec le capteur de mousse
Distillations intelligentes
  • Mise en place de processus automatisés et sans surveillance avec des paramètres système optimisés
  • Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres SOP dans le système, puis surveiller à distance les processus de distillation
  • Les services BUCHI Cloud optimisent considérablement le temps de disponibilité du système grâce à des outils en libre-service intelligents et à des mises à jour gratuites
Grande flexibilité
  • La conception modulaire permet de répondre aux exigences individuelles en matière d’évaporation rotative grâce à une grande souplesse du système
  • Une large gamme d’accessoires système, de verrerie et d’options de surveillance mobile sont disponibles
  • Les utilisateurs sont capables de personnaliser leur procédé de distillation spécifique pour s’adapter à toute application souhaitée
  • Sept ensembles de verrerie sont compatibles avec divers solvants et propriétés d’échantillons
Confort maximal
  • Le R-300 est facilement utilisable grâce à des fonctions telles que des commandes d’interface à une touche et une manipulation rapide des flacons avec Combi-Clip
  • Le système Combi-Clip est doté d’un mécanisme de de verrouillage à clipser pour permettre une connexion d’une seule main des flacons d’évaporation
  • Options pour régler manuellement les paramètres du système à l’aide de boutons au positionnement intuitif
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation en cas d’événement urgent ou inattendu
  • Possibilité exclusive de personnaliser la verrerie avec une impression permanente personnalisée
Spécification
Spécification
13 kg
10 à 280 tr/min
1 500 cm2
Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox
100 W
IP 21
10° à 50°
Évaporateur rotatif
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Évaporateur rotatif
Sans revêtement
220°C
Reflux vertical
5,5 L
Approuvé par CE/CSA
50/60 Hz
29/32