Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Évaporation rotative pratique et efficace
6750.00€ - 9420.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 5 000 ml |
---|---|
Vitesse | 180 tr/min |
Température max. (métrique) | Température ambiante 220°C |
Code produit | Marque | Comprend | Matériau (revêtement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Matériau (revêtement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15571130
|
BUCHI
11R300211V121 |
Bain chauffant B-301 (eau de 20 à 95°C), taille maximale du flacon : 1 L | Revêtement de sécurité (P+G) |
6750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15591230
|
BUCHI
11R300251V121 |
Bain chauffant B-305 (eau de 20 à 220°C), taille maximale du flacon : 5 L | Revêtement de sécurité (P+G) |
9420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’interface centrale régule chaque composant
- Conception modulaire
- Polyvalente
Spécification
5 000 ml | |
180 tr/min | |
Température ambiante 220°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Rotavapor R-300