Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Bain chauffant B-301 (eau de 20 à 95°C), taille maximale du flacon : 1 L
Bain chauffant B-305 (eau de 20 à 220°C), taille maximale du flacon : 5 L
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité (P+G)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’interface centrale régule chaque composant
- Conception modulaire
- Polyvalente
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 000 ml |
| Vitesse | 180 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | 20°C to 220°C |
| Matériau (revêtement) | Revêtement de sécurité (P+G) |
| Comprend | Bain chauffant B-301 (eau de 20 à 95°C), taille maximale du flacon : 1 L |
| Température max. (métrique) | Température ambiante 220°C |
| Type à flacon compatible | Max flask size: 1 L |
| Type | Rotary Evaporator |